missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PHLPP2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-21264-100ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
PHLPP2 Polyclonal antibody specifically detects PHLPP2 in Human samples. It is validated for Immunofluorescence
Spezifikation
| PHLPP2 | |
| Polyclonal | |
| Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/ml | |
| EC 3.1.3.16, KIAA0931PH domain leucine-rich repeat-containing protein phosphatase 2, PH domain and leucine rich repeat protein phosphatase 2, PH domain and leucine rich repeat protein phosphatase-like, PH domain leucine-rich repeat-containing protein phosphatase-like, PHLPPLPHLPP-like | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: DLHLVLCTVETPASEICAGEGRESLYLQLHGDLVRRLEPTERPLQIVYDYLSRLGFDDPVRIQEEATNPDLGCMIRFYG | |
| 100 μg | |
| Cancer, Tumor Suppressors | |
| 23035 | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.2, 40% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur