Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Endotoxin-Free Magnesium Chloride (MgCl2) (10 mM)
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Quantity:
5 x 10 mL
Packungsgröße:
Pack of 5
Beschreibung
Pierce Endotoxin-Free MgCl2 is suitable for the preparation of samples for endotoxin detection (LAL) assay. As a diluent, it will eliminate the inhibitory chelation effects of EDTA. It contains <0.005 EU/mL endotoxin.
Spezifikation
Spezifikation
| Description | Endotoxin-Free MgCl2 buffer |
| Concentration | 10 mM |
| For Use With (Equipment) | LAL Endotoxin Assay |
| Quantity | 5 x 10 mL |
| Packaging | Vial |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur