Learn More
Novus Biologicals™ PKC beta 1 Antibody (SR3633), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
€ 316.00 - € 382.00
Specifications
Antigen PKC beta 1
Clone SR3633
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:100, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200
Applications Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30041530
View Documents
Novus Biologicals™
NBP3-27793-100ul
100 μL
€ 382.00
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
30041757
View Documents
Novus Biologicals™
NBP3-27793-50ul
50 μL
€ 316.00
50µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
PKC beta 1 Monoclonal antibody specifically detects PKC beta 1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifications
Specifications
PKC beta 1
Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:100, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200
Monoclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.4), 150mM NaCl, 50% glycerol
5579
IgG
Affinity purified
SR3633
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
PKCB;PKCbeta;PKC-beta;PKCI(2);PRKCB;PRKCB1;PRKCB2;Protein kinase C beta type
A synthesized peptide derived from human PKC beta 1 (Uniprot #: P05771)
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt