Learn More
Beschreibung
- Available in general purpose, biohazard and radiation safety formats
- Spilltrays provide a re-usable work area with the added benefit of safe containment of spillages and lab bench protection
- All trays supplied with one free liner when purchased
- Additional environmentally friendly APET liners are provided in packs of 25
Spezifikation
Spezifikation
| Dimensions (L x W) | 460 x 260 mm |
| Color | White |
| Material | Plastic |
| Type | Spill Containment Tray |
| For Use With | Safe containment of spillages, lab bench protection |
| Includes | Liner |
| No. per Pack | 1 Each |
| Shape | Rectangular |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?