Learn More
PLAU Monoclonal Antibody (OTI1D4), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
POA - € 242.00
Specifications
Antigen PLAU
Clone OTI1D4
Concentration 1 mg/mL
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
17585203
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Origene Technologies
TA805314S
30 μL
€ 242.00
30µL
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
17565203
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Origene Technologies
TA805314
100 μL
POA
100µL
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Beschreibung
Beschreibung
PLAU Monoclonal antibody specifically detects PLAU in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
PLAU
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
IgG1
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
OTI1D4
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
Primary
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation