Learn More
POLR3D Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-49530
 View more versions of this product
Product Code. 18647536
  • € 624.00 / 0.10mL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
POLR3D Polyclonal antibody specifically detects POLR3D in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
POLR3D
Polyclonal
Western Blot 0.04-0.4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
BN51, BN51 (BHK21) temperature sensitivity complementing, BN51TDNA-directed RNA polymerase III 47 kDa polypeptide, DNA-directed RNA polymerase III subunit D, DNA-directed RNA polymerase III subunit RPC4, polymerase (RNA) III (DNA directed) polypeptide D, 44kDa, Protein BN51, RNA polymerase III 47 kDa subunit, RNA polymerase III subunit C4, RPC4, RPC53 homolog, temperature sensitive complementation, cell cycle specific, tsBN51, TSBN51RPC53
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: LPKDVSVAELLRELSLTKEEELLFLQLPDTLPGQPPTQDIKPIKTEVQGEDGQVVLIKQE
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
661
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato