Learn More
Potassium Chloride, Crystal, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Código de producto. 15569660 Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Quantity:
500 g
2.5 kg
Packaging:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
2.5kg
500g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15569660
Marca: Avantor J.T.Baker 304501
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Identificadores de productos químicos
CAS 7447-40-7
Molecular Formula ClK
Molecular Weight (g/mol) 74.55
MDL Number MFCD00011360
InChI Key WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Especificaciones
Physical Form Crystals
Quantity 500 g
IUPAC Name potassium;chloride
Formula Weight 74.55
Grade Multi-Compendial/USP
Packaging Poly Bottle
Specific Gravity 1L = 1.99kg
Chemical Name or Material Potassium Chloride
compliance-icons
Nombre del producto
  • 500GR POTASSIUM CHLORIDE,MULTI CGMP Multi-Compendi
Palabra de advertencia
  • Warning
Clasificación
  • LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 3
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H412-Harmful to aquatic life with long lasting effects.
Consejos de prudencia
  • P264-Wash thoroughly after handling.
  • P273-Avoid release to the environment.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P501b-Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contains : Potassium chloride
  • UNKNOWN ACUTE-100 per cent of the mixture consists of component(s) of unknown acute toxicity.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contains 100% of components with unknown hazards to the aquatic environment.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado