Learn More
Potassium Disulfate, TRC
Artikelnummer. 30134575
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
5 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30134575 100 g 100g
30005604 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134575 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP695075100G
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-62-7
Molecular Formula K2O7S2
Molecular Weight (g/mol) 254.32
Synonym Potassium Pyrosulfate (K2S2O7), Pyrosulfuric Acid Dipotassium Salt, Dipotassium Disulfate, Dipotassium Pyrosulfate, Potassium Disulfate, Potassium Disulfate (K2S2O7), Potassium Pyrosulfate, Potassium Sulfate (K2S2O7)
IUPAC Name dipotassium;sulfonato sulfate
SMILES [K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)OS(=O)(=O)[O-]
Tekniske data
Quantity 100 g
InChI Formula InChI=1S/2K.H2O7S2/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
Formula Weight 253.836
Chemical Name or Material Potassium Disulfate
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.