Learn More
Potassium Ferricyanide, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Shop All J.T.Baker Products
Click to view available options
Quantity:
500 g
Packaging:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Unit Size:
500g
Specifications
Specifications
| CAS | 13746-66-2 |
| Physical Form | Crystals |
| Quantity | 500 g |
| Molecular Formula | C6FeK3N6 |
| MDL Number | MFCD00011392 |
| Synonym | potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559 |
| InChI Key | QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N |
| IUPAC Name | tripotassium;iron(3+);hexacyanide |
| Molecular Weight (g/mol) | 329.25 |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering