Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifications
Tekniske data
| Melting Point | 350°C |
| Quantity | 500 g |
| UN Number | UN1488 |
| Formula Weight | 85.1g/mol |
| Percent Purity | ≥96.0% |
| Grade | ACS Reagent |
| Packaging | Poly Bottle |
| Density | 1.920g/cm3 |
| Chemical Name or Material | Potassium Nitrite |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?