Learn More
Potassium Phosphate Dibasic Trihydrate, (White, crystalline powder/Reagent Grade), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11440572 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
11440572 5 kg 5kg
11430572 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11440572 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219143205
 Restricted Item
Estimated Shipment: 18-03-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 16788-57-1 | Formula: H7K2O7P | Weight: 228.22 g/mol
Kemiske identifikatorer
CAS 16788-57-1
Molecular Formula H7K2O7P
Molecular Weight (g/mol) 228.22
MDL Number MFCD00149926
InChI Key XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Synonym dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, unii-rjk174x3tz, potassium hydrogenphosphate trihydrate, potassium phosphate dibasic trihydrate, potassium hydrogen phosphate trihydrate, potassium phosphate, dibasic, trihydrate, phosphoric acid, dipotassium salt, trihydrate, rjk174x3tz, dipotassium phosphate trihydrate
PubChem CID 16217523
IUPAC Name dipotassium trihydrate hydrogen phosphate
SMILES O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
Tekniske data
Color White
Physical Form Crystalline Powder
Quantity 5 kg
Formula Weight 228.2
Percent Purity 99.8%
Grade Reagent
Chemical Name or Material Potassium Phosphate Dibasic Trihydrate
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.