Learn More
Honeywell™ POWERCOAT™ 950-30 Neofit Gloves
Product Code. 15846675
Click to view available options
Size:
7
8
9
Packungsgröße:
1 pair
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15846675
Marke: Honeywell™ 209503007
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Honeywell™ POWERCOAT™ 950-30 Neofit Gloves are suitable for long term heavy work in the construction, automotive, and industrial cleaning industry.
  • Neoprene offers high flexibility
  • The cotton interlock lining strengthens the glove's mechanical performance while absorbing hand perspiration for added comfort
  • The rough finish provides a better grip in a damp environment
  • Neoprene provides chemical and mechanical resistance
  • It resists acids, bases, solvents as well as industrial adhesives
  • Its double coating ensures a good level of chemical protection and superior mechanical protection
  • The cuff helps to protect a large part of the forearm
  • Supported Neoprene glove, double dipped
  • Lined on a 100% cotton interlock cut and sewn liner
  • Rough finishing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certifications/Compliance EN 420-2003 EEC Basic standard, EN 388-2003 Mechanical risks, EN 374-2003 Chemical risks
Color Black, Blue
Material Neoprene
Size 7
Thickness (Metric) 1.1 mm
Length (Metric) 30 cm
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt