Learn More
Descripción
- The profaprotect CN34 offers excellent chemical resistance to a wide range of aggressive chemicals, cleaning agents, adhesives and solvents such as acetone, ketones, aldehydes, acids, bases and oils.
- Its flexibility and sensitivity ensure a high level of wearer comfort.
- Certified chemical protection from 11 of the 18 test chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Applications | Laboratory, Healthcare, Industrial |
| Color | Orange |
| Latex Free | Yes |
| Material | NBR, Chloroprene |
| Product Type | Chemical Protection Gloves |
| Size | 7 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?