missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Profilin 1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 145.00 - € 410.00
Specifica
| Antigen | Profilin 1 |
|---|---|
| Concentration | 0.37 mg/mL |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantity | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantity | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16858923
|
Proteintech
11680-1-AP-20UL |
20 μL |
€ 145.00
20µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
|
16848923
|
Proteintech
11680-1-AP-150UL |
150 μL |
€ 410.00
150µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Descrizione
The protein encoded by this gene is a ubiquitous actin monomer-binding protein belonging to the profilin family. It is thought to regulate actin polymerization in response to extracellular signals. Deletion of this gene is associated with Miller-Dieker syndrome.Specifica
| Profilin 1 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human, Rat | |
| P07737, P62962, P62963 | |
| 18643, 5216, 64303 | |
| Profilin 1 Fusion Protein Ag2286 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| PFN1 |
| 0.37 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Epididymis tissue protein Li 184a, PFN1, Profilin 1, Profilin I | |
| PFN1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto