Learn More
PSD93 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-58558-25ul
 View more versions of this product
Product Code. 18685806
  • € 280.00 / 25µL
Description
PSD93 Polyclonal specifically detects PSD93 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
PSD93
Polyclonal
Western Blot 0.4 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 μg/mL
Chapsyn-110, discs, large homolog 2 (Drosophila), discs, large homolog 2, chapsyn-110, discs, large homolog 2, chapsyn-110 (Drosophila), disks large homolog 2, DKFZp781D1854, DKFZp781E0954, FLJ37266, MGC131811, Postsynaptic density protein PSD-93, PSD-93, PSD93,110kDa
Rabbit
Affinity Purified
RUO
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
PBS (pH 7.2), 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
DLG2
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:ETDETTTKYRYQDEDAPHDHSLPRLTHEVRGPELVHVSEKNLSQI
25 μL
Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Vision
1740
Human
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only