Läs mer
PSP94/MSMB Antibody (SR1218), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-21895-50ul
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 18613614
  • € 338.00 / 50µL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
PSP94/MSMB Monoclonal antibody specifically detects PSP94/MSMB in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
PSP94/MSMB
Monoclonal
Unconjugated
PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
SR1218
Western Blot 1:1000-1:5000, Immunohistochemistry 1:100-1:500, Immunoprecipitation 1:50
IGBF, MSMB, MSPB, PIP, PN44, PRPS, PSP57, PSP94
A synthesized peptide derived from human PSP94/MSMB (Uniprot #: P08118)
50 μg
Cancer
4477
Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.