Learn More
Puratrophin-1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-93821-0.1ml
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 18667491
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Puratrophin-1 Polyclonal antibody specifically detects Puratrophin-1 in Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Puratrophin-1
Polyclonal
Western Blot 1:500-1:2000
ARHGEF44, DKFZP434I216, PH domain-containing family G member 4, pleckstrin homology domain containing, family G (with RhoGef domain) member 4, Pleckstrin homology domain-containing family G member 4, PRTPHN1, puratrophin-1, Purkinje cell atrophy associated protein 1, Purkinje cell atrophy-associated protein 1, SCA4, spinocerebellar ataxia 4
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 710-1010 of human PLEKHG4 (NP_001123199.1). GALPQASPTVPPPGSSDPRSLNRLQLVLAEMVATEREYVRALEYTMENYFPELDRPDVPQGLRGQRAHLFGNLEKLRDFHCHFFLRELEACTRHPPRVAYAFLRHRVQFGMYALYSKNKPRSDALMSSYGHTFFKDKQQALGDHLDLASYLLKPIQRMGKYALLLQELARACGGPTQELSALREAQSLVHFQLRHGNDLLAMDAIQGCDVNLKEQGQLVRQDEFVVRTGRHKSVRRIFLFEELLLFSKPRHGPTGVDTFAYKRSFKMADLGLTECCGNSNLRFEIWFRRRKARDTFVLQAS
0.1 mL
Neurodegeneration, Neuroscience
25894
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Rat
Purified
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato