Learn More
HALYARD™ PUREZERO™ HG3 Light Blue Nitrile Gloves
Shop All Halyard Products
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
Unit Size:
Pack of 1500
Descrizione
- Low particulate counts and endotoxin levels due to repeated washes in deionized water and chlorination
- Nickel-free
- Powder-free
- Silicone-free
- Latex-free and no phtalates
- High cleanliness
- Low endotoxin levels
- Formulated with ZERO presence of these hazardous traditional accelerators: Sulfur, Thiurams, Thiazoles, Guanidine, Carbamates(ZDEC or ZDBC)
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance | ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7 |
| Certifications/Compliance (Europe) | GMP Grade A/B/C/D |
| Chemotherapeutic Rated | ASTM D6978 |
| Chlorinated | Yes |
| Cleanroom Class | Class 10 (ISO 4) |
| Accelerator Free | Yes |
| AQL | 1 |
| Color | Light Blue |
| Disposable | Single-use |
| Exterior Finish | Fully Textured |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto