missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
RABGAP1L Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 188.00 - € 470.00
Specifikationer
| Antigen | RABGAP1L |
|---|---|
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Produktkod | Brand | Quantity | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Quantity | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18663570
|
Novus Biologicals
NBP2-94545-0.02ml |
0.02 mL |
€ 188.00
0.02mL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
|
18699270
|
Novus Biologicals
NBP2-94545-0.1ml |
0.1 mL |
€ 470.00
0.10mL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beskrivning
RABGAP1L Polyclonal antibody specifically detects RABGAP1L in Mouse samples. It is validated for Western BlotSpecifikationer
| RABGAP1L | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse | |
| DKFZp686E1450, FLJ58037, FLJ79118, heart, liver (HLL), HHLFLJ79254, RAB GTPase activating protein 1-like, rab GTPase-activating protein 1-like, TBC1 domain family, member 18, TBC1D18 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 50-210 of human RABGAP1L (NP_055672.3). NGDEQLEKAMEEILRDSEKRPSSLLVDCQSSSEISDHSFGDIPASQTNKPSLQLILDPSNTEISTPRPSSPGGLPEEDSVLFNKLTYLGCMKVSSPRNEVEALRAMATMKSSSQYPFPVTLYVPNVPEGSVRIIDQSSNVEIASFPIYKVLFCARGHDGTT | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| 9910 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel