Learn More
RASSF1 Monoclonal Antibody (OTI2A9), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
POA - € 242.00
Specifications
Antigen RASSF1
Clone OTI2A9
Concentration 0.52 mg/mL
Classification Monoclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
17597001
Encompass_Preferred
View Documents
Origene Technologies
TA502481S
30 μL
€ 242.00
30µL
View alternative products
Save Up to 
»
17577001
Encompass_Preferred
View Documents
Origene Technologies
TA502481
100 μL
POA
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Beskrivelse
Beskrivelse
RASSF1 Monoclonal antibody specifically detects RASSF1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
RASSF1
0.52 mg/mL
Unconjugated
Mouse
Human
11186
Primary
RASSF1
OTI2A9
Monoclonal
Liquid
RUO
Q9NS23
IgG1
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.