Läs mer
Rhodium acetate, ca. 40% Rh, brown, water soluble
Produktkod. 10247413 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10247413
Brand: Thermo Scientific Acros 270200050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 42204-14-8 | C2H3O2Rh | 161.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42204-14-8
Molecular Formula C2H3O2Rh
Molecular Weight (g/mol) 161.95
MDL Number MFCD03410291
InChI Key NENDHUHGFRLXEN-UHFFFAOYSA-M
Synonym rhodium 3+ ion acetate
PubChem CID 3660445
IUPAC Name acetic acid;rhodium
SMILES [Rh].CC([O-])=O
Specifikationer
Color Brown
Physical Form Powder
Quantity 5 g
Linear Formula Rh(CO2CH3)x
Solubility Information Solubility in water: soluble
Formula Weight 130.96
Percent Purity ∼40% (Rh)
Infrared Spectrum Authentic
Packaging Glass bottle
Chemical Name or Material Rhodium acetate, ca. 40% Rh
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.