Learn More
RNF150 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 204.00 - € 486.00
Specifications
Antigen RNF150
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18681852
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-94857-0.02ml
0.02 mL This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A View alternative products
Save Up to 
»
18638122
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-94857-0.1ml
0.1 mL This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
RNF150 Polyclonal antibody specifically detects RNF150 in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Specifications
Specifications
RNF150
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Zinc Finger
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
57484
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500-1:2000
Polyclonal
Purified
RUO
Mouse, Rat
KIAA1214, MGC125502, ring finger protein 150
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 92-211 of human RNF150 (NP_065775.1). MASSAHDRLACDPNTKFAAPTRGKNWIALIPKGNCTYRDKIRNAFLQNASAVVIFNVGSNTNETITMPHAGVEDIVAIMIPEPKGKEIVSLLERNITVTMYITIGTRNLQKYVSRTSVVF
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt