Learn More
RNF40 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-38267-100ul
 View more versions of this product
Product Code. 30231261
  • € 550.00 / 100µL
Description
RNF40 Polyclonal antibody specifically detects RNF40 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
RNF40
Polyclonal
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
95 kDa retinoblastoma-associated protein, BRE1-B, BRE1BMGC13051, EC 6.3.2,95 kDa retinoblastoma protein binding protein, EC 6.3.2.-, KIAA0661BRE1 E3 ubiquitin ligase homolog B, Rb-associated protein, RBP95E3 ubiquitin-protein ligase BRE1B, ring finger protein 40DKFZp686K191, STARING
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-300 of human RNF40 (NP_055586.1).,, Sequence:, MSGPGNKRAAGDGGSGPPEKKLSREEKTTTTLIEPIRLGGISSTEEMDLKVLQFKNKKLAERLEQRQACEDELRERIEKLEKRQATDDATLLIVNRYWAQLDETVEALLRCHESQGELSSAPEAPGTQEGPTCDGTPLPEPGTSELRDPLLMQLRPPLSEPALAFVVALGASSSEEVELELQGRMEFSKAAVSRVVEASDRLQRRVEELCQRVYSRGDSEPLSEAAQAHTRELGRENRRLQDLATQLQEKHHRISLEYSELQDKVTSAETKVLEMETTVEDLQWDIEKLRKREQKLNKHL
100 μL
Chromatin Research, Vision, Zinc Finger
9810
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
ELISA, Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato