Learn More
RNF40 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 190.00 - € 550.00
Specifications
Antigen RNF40
Dilution Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30227760
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-38267-20ul
20 μL
€ 190.00
20µL
View alternative products
Save Up to 
»
30231261
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-38267-100ul
100 μL
€ 550.00
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
RNF40 Polyclonal antibody specifically detects RNF40 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Specifications
Specifications
RNF40
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Chromatin Research, Vision, Zinc Finger
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
9810
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Polyclonal
Purified
RUO
Human
95 kDa retinoblastoma-associated protein, BRE1-B, BRE1BMGC13051, EC 6.3.2,95 kDa retinoblastoma protein binding protein, EC 6.3.2.-, KIAA0661BRE1 E3 ubiquitin ligase homolog B, Rb-associated protein, RBP95E3 ubiquitin-protein ligase BRE1B, ring finger protein 40DKFZp686K191, STARING
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-300 of human RNF40 (NP_055586.1).,, Sequence:, MSGPGNKRAAGDGGSGPPEKKLSREEKTTTTLIEPIRLGGISSTEEMDLKVLQFKNKKLAERLEQRQACEDELRERIEKLEKRQATDDATLLIVNRYWAQLDETVEALLRCHESQGELSSAPEAPGTQEGPTCDGTPLPEPGTSELRDPLLMQLRPPLSEPALAFVVALGASSSEEVELELQGRMEFSKAAVSRVVEASDRLQRRVEELCQRVYSRGDSEPLSEAAQAHTRELGRENRRLQDLATQLQEKHHRISLEYSELQDKVTSAETKVLEMETTVEDLQWDIEKLRKREQKLNKHL
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Documents
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt