Learn More
Tocris Bioscience™ Ro 3306
GREENER_CHOICE
Product Code. 18015312
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
Product Code. 18015312
Brand: Tocris Bioscience™ 4181/50
Cdk1 inhibitor
Ro 3306 is an ATP-competitive cyclin-dependent kinase 1 (cdk1) inhibitor (Ki values range from 35 to 240 nM depending on cdk1 binding partner). Also reported to inhibit other cdks (Ki values are 0.89-1.32, 0.03 and >2 μM for cdk2, cdk3 and cdk4, respectively). Induces G2/M phase cell cycle arrest and apoptosis. Downregulates the expression of antiapoptotic proteins such as Bcl-2 and survivin and enhances downstream p53 signaling in acute myeloid leukemia (AML). RO 3306 also improves homology-directed repair (HDR) -mediated gene editing in hematopoietic stem and progenitor cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 872573-93-8
Molecular Formula C18H13N3OS2
Tekniske data
Quantity 50 mg
Formula Weight 351.45
Purity >98%
Molecular Weight (g/mol) 351.442
Chemical Name or Material Ro 3306
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.