Få mere at vide
RORB Monoclonal Antibody (OTI3D7), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA806860
Encompass_Preferred
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17547143
  • € 540.87 / 100µL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Retinoid-related orphan receptor beta (ROR beta), a NR1 thyroid hormone receptor, affects the development and functioning of the central nervous system, including sensory input integration and circadian timing. Disruption of ROR beta in mice results in juvenile ataxia, retinal degeneration, circadian activity abnormalities, and delayed onset of male fertility. ROR beta binds to the monomeric response elements containing the sequence AnnTAGGTCA as a monomer. An alternatively spliced isoform, ROR beta2, has been isolated from rats, and the expression of ROR beta2 is confined to the pineal gland and retina. ROR beta2 shares common DNA- and putative ligand-binding domains with wild-type ROR beta but is characterized by a different amino-terminal domain. ROR beta expression has been documented in various regions of the mouse brain.
Tekniske data
Tekniske data
RORB
Monoclonal
Unconjugated
RORB
NR1F2, ROR-BETA, RZR-BETA, RZRB, bA133M9.1
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
6096
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
OTI3D7
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q92753
RORB
Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 1-260 of human RORB produced in E.coli.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG3
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.