Learn More
RORB Monoclonal Antibody (OTI3D7), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
POA
Specifications
Antigen RORB
Clone OTI3D7
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
17567143
Encompass_Preferred
View Documents
Origene Technologies
TA806860S
30 μL
POA
30µL
View alternative products
Save Up to 
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
17547143
Encompass_Preferred
View Documents
Origene Technologies
TA806860
100 μL
POA
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Description
Description
RORB Monoclonal antibody specifically detects RORB in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifications
Specifications
RORB
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
6096
Primary
RORB
OTI3D7
Monoclonal
Liquid
RUO
Q92753
IgG3
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Videos
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.