Learn More
Rubidium sulfate, 99% (metals basis)
Product Code. 11326868
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
Product Code. 11326868
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013493.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7488-54-2 | H2O4RbS | 183.54 g/mol
Rubidium sulfate is used in hematology stain. It is also used as the raw materials for making kinds of Rubidium salts. It is fused on a ceramic bead and used as thermoionic detector. It is also used as a cathartic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7488-54-2
Molecular Formula H2O4RbS
Molecular Weight (g/mol) 183.54
MDL Number MFCD00011190
InChI Key XNNUAZGCOYTNQE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 197088
IUPAC Name sulfuric acid rubidium
SMILES [Rb].OS(O)(=O)=O
Specifications
Melting Point 1050°C
Physical Form Crystalline
Quantity 100 g
Synonym rubidium sulfate, rubidium sulphate, dirubidium sulfate, rubidium sulfate rb2so4, sulfuric acid, dirubidium salt, rubidium sulfate rb2 so4, dirubidium 1+ sulfate, rubidiumsulfat, sulfuric acid, rubidium salt 1:2, rubidium 1+ sulfate
Solubility Information Soluble in water (424mg/ml at 10°C).
Formula Weight 267
Percent Purity 99%
Odor Odorless
Refractive Index 1.513
Density 3.613 g/mL
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Rubidium sulfate
Show More Show Less
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt