Learn More
RUSC1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 188.00 - € 470.00
Specifikationer
Antigen RUSC1
Dilution Western Blot 1:200 - 1:2000, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18620121
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-93950-0.02ml
0.02 mL
€ 188.00
0.02mL
Se alternativa produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
18689220
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-93950-0.1ml
0.1 mL
€ 470.00
0.10mL
Se alternativa produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beskrivning
Beskrivning
RUSC1 Polyclonal antibody specifically detects RUSC1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifikationer
Specifikationer
RUSC1
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Neuroscience, Signal Transduction
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
23623
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:200 - 1:2000, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
DKFZp761A1822, Nesca, NESCARUN and SH3 domain-containing protein 1, New molecule containing SH3 at the carboxy-terminus, RUN and SH3 domain containing 1
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-320 of human RUSC1 (NP_055143.2). MAEAQSGTGQLQEQKKGLLIAVSVSVDKIISHFGAARNLVQKAQLGDSRLSPDVGHLVLTTLCPALHALVADGLKPFRKDLITGQRRSSPWSVVEASVKPGSSTRSLGTLYSQVSRLAPLSSSRSRFHAFILGLLNTKQLELWFSSLQEDAGLLSLLYLPTGFFSLARGGCPSLSTELLLLLQPLSVLTFHLDLLFEHHHHLPLGPPQAPAPPGPPPALQQTMQAMLHFGGRLAQSLRGTSKEAASDPSDSPNLPTPGSWWEQLTQASRVYASGGTEGFPLSRWAPGRHGTAAEEGAQERPLPTDEMAPGRGLWLGRLFG
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.