Learn More
RWDD4A Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-38304-25ul
 View more versions of this product
Product Code. 18606615
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 415.00
    € 391.65 / 25µL
    Save € 23.35
    5% Off
Description
RWDD4A Polyclonal specifically detects RWDD4A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
RWDD4A
Polyclonal
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Q6NW29
RWDD4
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: TYTLFEYAKDNKEQFMENHNPINSATSISNIISIETPNTAPSSKKKDKKEQLSKAQKRKLADKTDHKGELPRGWNWVDVVKHLSKTGSKDD
25 μL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
FAM28A, member A, MGC10198, Protein FAM28A, RWD domain containing 4, RWD domain containing 4A, RWD domain-containing protein 4, RWD domain-containing protein 4A, RWDD4A
Rabbit
Affinity Purified
RUO
201965
Human
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.