Learn More
RWDD4A Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 391.65 - € 540.75
Specifications
Antigen RWDD4A
Dilution Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18606615
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-38304-25ul
25 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
€ 415.00
€ 391.65 / 25µL
Save € 23.35
5% Off
View alternative products
Save Up to 
»
18147457
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-38304
0.1 mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
€ 572.00
€ 540.75 / 0.10mL
Save € 31.25
5% Off
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
RWDD4A Polyclonal specifically detects RWDD4A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifications
Specifications
RWDD4A
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
FAM28A, member A, MGC10198, Protein FAM28A, RWD domain containing 4, RWD domain containing 4A, RWD domain-containing protein 4, RWD domain-containing protein 4A, RWDD4A
RWDD4
IgG
Affinity Purified
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Polyclonal
Rabbit
Human
Q6NW29
201965
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: TYTLFEYAKDNKEQFMENHNPINSATSISNIISIETPNTAPSSKKKDKKEQLSKAQKRKLADKTDHKGELPRGWNWVDVVKHLSKTGSKDD
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt