missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
S100A8/S100A9 Heterodimer Antibody (5.5) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-50283
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
S100A8/S100A9 Heterodimer Monoclonal antibody specifically detects S100A8/S100A9 Heterodimer in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, CyTOF
Especificaciones
| S100A8/S100A9 Heterodimer | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot 1:100 - 1:2000, Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, CyTOF-ready | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation | |
| 5.5 | |
| Unconjugated | |
| PBS | |
| Acute monocytic leukaemia cells. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido