Learn More
Ansell Edmont™ Safe-Knit™ GP 72-265 Series Grey Polyester/Glass Fiber Heavy Weight Gloves
Shop All Ansell ProductsDescrizione
- Safe-Knit™ GP sleeves contain a higher proportion of Dyneema™ fibers which are as strong as steel fiber but much lighter and more flexible.
- Safe-Knit™ GP Sleeves provide optimal protection from cuts and abrasions, while their light weight and comfortable fit ensure high levels of user acceptance.
Specifica
Specifica
| Back Material | Polyester/Glass Fiber |
| Certifications/Compliance | Standard CATEGORY II EN 388 : 354X |
| Cuff Material | Polyester/Glass Fiber |
| Product Type | Heavyweight Gloves |
| Glove Cuff Style | Attached Sleeve |
| Liner Material | Dyneema™ |
| Lining | Dyneema™ |
| Quantity | 72 Pairs |
| Resistant To | Cut resistant |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?