Learn More
Tocris Bioscience™ SC 19220
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 mg
50 mg
missing translation for 'unitSize'
10mg
50mg
Beschreibung
Selective EP1 receptor antagonist (IC50 = 6.7 μM for inhibition of [3H]-PGE2 binding to EP1 transfected COS cells).
Spezifikation
Spezifikation
| Quantity | 50 mg |
| Formula Weight | 331.76 |
| Purity | >99% |
| Molecular Weight (g/mol) | 331.756 |
| Chemical Name or Material | SC 19220 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur