Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ Clinical Rolls
Click to view available options
Dimensions (L x W):
50 m x 590 mm
Unit Size:
6 rolls
Descrizione
- 100% new cellulose
- With perforations every 370 mm
- For medical practices and clinics
Specifica
Specifica
| Product Type | Toilet Tissue |
| Length (English) | 164 ft. |
| Length (Metric) | 50 m |
| Width (English) | 23.2 in. |
| Width (Metric) | 590 mm |
| Material | Paper |
| Dimensions (L x W) | 50 m x 590 mm |
| For Use With (Application) | High Traffic Washrooms |
| Ply | 3-ply |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto