Learn More
SHOWA 690 Blue Lined Chemical Resistant Gloves with Extended Cuffs
Click to view available options
Size:
Medium
Large
X-Large
Unit Size:
10 pairs
Description
- Full coverage
- Extended bonded sleeves
- Features elasticated cuffs
Specifications
Specifikationer
| Chlorinated | No |
| Applications | Industrial, Laboratory |
| Color | Blue |
| Latex Free | Yes |
| Material | Cotton, Polyester |
| Size | Medium |
| EN388 Standard | EN388:4121X |
| EN ISO 374-1 | Type B |
| EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES | JKL |
| EN ISO 374 - 5 | Bacteria, Fungi only |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering