Learn More
Silica Active, 200-500μm, 60Å, EcoChrom™, MP Biomedicals™
Product Code. 17897034 Shop All MP Biomedicals Products
Click to view available options
Quantity:
500 g
Unit Size:
500g
Product Code. 17897034
Brand: MP Biomedicals 0202770
For Chromatography; Chemical Synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
CAS 7631-86-9
Color White to Gray
Physical Form Free-flowing Powder
Quantity 500 g
Molecular Formula O2Si
MDL Number MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
InChI Key VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
IUPAC Name silanedione
Molecular Weight (g/mol) 60.08
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Formula Weight 60.08
Density 2g/cm3 at 20°C
Chemical Name or Material Silica, Active
Show More Show Less
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado