Learn More
Silver hexafluorophosphate, 98%, -6 mesh
Product Code. 10104650 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
25 g
Packaging:
Plastic bottle
Unit Size:
10g
1g
25g
Product Code. 10104650
Brand: Thermo Scientific Acros 211120100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 26042-63-7 | AgF6P | 252.83 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 26042-63-7
Molecular Formula AgF6P
Molecular Weight (g/mol) 252.83
MDL Number MFCD00003415
InChI Key SCQBROMTFBBDHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver hexafluorophosphate, silver hexafluorophosphate v, ag.f6p, silver i hexafluorophosphate, agpf6, acmc-1ceef, phosphate 1-, hexafluoro-, silver 1+, phosphate 1-, hexafluoro-, silver 1+ 1:1, silver i hexafluorophosphate v
PubChem CID 168464
IUPAC Name silver;hexafluorophosphate
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Ag+]
Especificaciones
Color Beige-Gray to White
Physical Form Powder
Quantity 10 g
Linear Formula AgPF6
Solubility Information Solubility in water: soluble
Formula Weight 252.83
Percent Purity 98%
Packaging Plastic bottle
Chemical Name or Material Silver hexafluorophosphate
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado