Learn More
Specifica
Specifica
| CAS | 7761-88-8 |
| Quantity | 1000 mL |
| Molecular Formula | AgNO3 |
| MDL Number | MFCD00003414 |
| UN Number | 1760 |
| Synonym | silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol |
| InChI Key | SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [Ag+].[O-][N+]([O-])=O |
| IUPAC Name | silver;nitrate |
| Molecular Weight (g/mol) | 169.87 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Silver nitrate 0.5M Volumetric Solution (VL 284)
- Danger
- Skin corrosion/irritation Category 1 B
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- ACUTE AQUATIC Acute 1
- LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 2
- H314-Causes severe skin burns and eye damage.
- H410-Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
- P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P264-Wash thoroughly after handling.
- P273-Avoid release to the environment.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
- P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
- P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
- P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
- P501-Dispose of contents/container to .
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?