Learn More
SLC14A2 Rabbit, anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 145.00 - € 410.00
Specifications
Antigen SLC14A2
Concentration 350 μg/mL
Applications Western Blot, ELISA
Form Liquid
Host Species Rabbit
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18005165
View Documents
Proteintech
21932-1-AP-150UL
150 μL
€ 410.00
150µL
View alternative products
Save Up to 
»
18005495
View Documents
Proteintech
21932-1-AP-20UL
20 μL
€ 145.00
20µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
The SLC14A2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human SLC14A2. This antibody recognizes human, mouse antigen. The SLC14A2 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Specifikationer
Specifikationer
SLC14A2
Western Blot, ELISA
Rabbit
8170
IgG
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
350 μg/mL
Liquid
Human, Mouse
hUT A6, HUT2, SLC14A2, Urea transporter 2, Urea transporter, kidney, UT A2, UT2, UTA, UTR
Primary
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.