Learn More
SLC36A4 Antibody (PAT-4/9/H10) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-50237
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18602709
  • € 382.00 / 0.10mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
SLC36A4 Monoclonal antibody specifically detects SLC36A4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
SLC36A4
Monoclonal
1.1 mg/mL
Western Blot 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500
proton/amino acid transporter 4, solute carrier family 36 (proton/amino acid symporter), member 4
Antigenic amino acid sequence within the N-terminus of SLC36A4 (REELDMDVMRPLINE-C).
0.1 mL
Cellular Signaling, metabolism
120103
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG2a κ
Western Blot, Immunohistochemistry
PAT-4/9/H10
Unconjugated
PBS
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado