Learn More
Invitrogen™ SLIT1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA5119420
 View more versions of this product
Product Code. 17750824
  • € 514.00 / 200µL
Description
SLIT1 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)
SLIT1 is thought to act as molecular guidance cue in cellular migration, and function appears to be mediated by interaction with roundabout homolog receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
SLIT1
Polyclonal
Unconjugated
SLIT1
KIAA0813; Megf4; mKIAA0813; Multiple EGF-like domains protein 4; multiple epidermal growth factor-like domains 4; multiple epidermal growth factor-like domains protein 4; SLIL1; slit guidance ligand 1; slit homolog 1; slit homolog 1 (Drosophila); slit homolog 1 protein; SLIT1; Slit-1; SLIT3
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
20562, 65047
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
O88279, Q80TR4
SLIT1
Recombinant protein Slit Homolog 1. The antigen corresponds to amino acid range 308-512 of the target protein.
200 μL
Primary
Mouse, Rat
Antibody
IgG
Promotions
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt