Learn More
SMAD7 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 25840-1-AP-150UL
 View more versions of this product
Product Code. 16894395
  • € 410.00 / 150µL
Description
The SMAD7 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human SMAD7. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The SMAD7 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Specifications
Specifications
SMAD7
Polyclonal
Unconjugated
150 μL
4092
IgG
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
540 μg/mL
Rabbit
Primary
Human, Rat, Mouse
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato