Learn More
Sodium acetate hydrate, Puratronic™, 99.9985% (metals basis)
Product Code. p-4782136
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100g
25g
5g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11358828
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041685.06
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 41484-91-7 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
Sodium acetate hydrate is used in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41484-91-7
Molecular Formula C2H3NaO2
Molecular Weight (g/mol) 82.03
MDL Number MFCD00071557
InChI Key VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate hydrate, sodium acetate monohydrate, acetic acid, sodium salt, monohydrate, c2h3o2.na.h2o, naoac water, water sodium acetate, naoac h2o, naoac.h2o, acmc-20ajp8, sodium hydroxide acetic acid
PubChem CID 23681166
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Spezifikation
Melting Point 58°C
Color White
Physical Form Powder
Quantity 5 g
Assay Percent Range 99.9985%
Solubility Information Soluble in water.(726g/L)at 0 C.
IUPAC Name sodium;acetate;hydrate
Formula Weight 82.03 (Anhydrous)
Odor Odorless
Appearance White crystals
Density 1.45
Chemical Name or Material Sodium acetate hydrate
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt