Learn More
Sodium borohydride, 98% min
Product Code. 11369359
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
11369359 500 g 500g
11359359 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11369359 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 088983.36
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 16940-66-2 | BH4Na | 37.83 g/mol
Sodium borohydride is used as a reagent in the reduction of amino acids and their derivatives. Also used as a catalyst in the ammonia borane dehydrogenation. Sodium borohydride is used as a reducing agent in the synthesis of gold nanoparticles. It is also used for wood pulp and as a blowing agent for plastics. It reduces the aldehyde and keto groups to give the corresponding alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16940-66-2
Molecular Formula BH4Na
Molecular Weight (g/mol) 37.83
MDL Number MFCD00003518
InChI Key YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Sodium tetrahydridoborate
IUPAC Name sodium boranuide
SMILES [BH4-].[Na+]
Spezifikation
Melting Point 400°C (decomposition)
Color White
Physical Form Granules
Quantity 500 g
Assay Percent Range 98% min.
Solubility Information Soluble in water. Also soluble in liquid ammonia,amines,pyridine.
Formula Weight 37.83
Ignition Point 220°C (428°F)
Odor Odorless
Sensitivity Moisture sensitive
Density 1.074 g/cm3 at 20°C
Chemical Name or Material Sodium borohydride
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.