Learn More
Sodium dihydrogen phosphate, 96%
Artikelnummer. 11309297
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
11309297 250 g 250g
11399287 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11309297 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 040145.30
 Restricted Item
In Stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 7558-80-7 ∣ H2NaO4P ∣ 119.98 g/mol
Sodium phosphate monobasic monohydrate is used as sequestrant, emulsifier, mordant in dyeing, reagent and buffer in foods and analytical chemistry. It was applied as a fireproofing agent and for weighting silk in tanning. It is employed in manufacturing of enamels, ceramics, detergents, boiler compounds, in soldering and brazing instead of borax.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7558-80-7
Molecular Formula H2NaO4P
Molecular Weight (g/mol) 119.98
MDL Number MFCD00003527,MFCD00146206
InChI Key AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym monosodium phosphate, sodium dihydrogen phosphate, sodium dihydrogenorthophosphate, sodium phosphate monobasic, sodium acid phosphate, sodium phosphate, monobasic, monosodium dihydrogen orthophosphate, sodium phosphate monobasic anhydrous, monosodium orthophosphate, monobasic sodium phosphate
PubChem CID 23672064
ChEBI CHEBI:37585
IUPAC Name sodium;dihydrogen phosphate
SMILES [Na+].OP(O)([O-])=O
Spezifikation
Color White
Physical Form Powder
Quantity 250 g
Odor Odorless
Sensitivity Hygroscopic
Appearance White Powder
Assay Percent Range 96%
Density 2.17g/cm3 at 20°C
Solubility Information Soluble in water. Insoluble in alcohol,ether and chloroform.
Formula Weight 119.98
Percent Purity 96%
Grade Ungraded
Chemical Name or Material Sodium dihydrogen phosphate
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.