Learn More
Sodium Formate, Reagent grade, 97%, Honeywell™
Código de producto. p-7120792 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 kg
4 kg
Packaging:
Poly Bottle
missing translation for 'unitSize'
1kg
4kg
Código de producto. Quantity Packaging unitSize
15640980 1 kg Poly Bottle 1kg
15650980 4 kg Poly Bottle 4kg
2 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15640980
missing translation for 'mfr': Honeywell Research Chemicals 1076031KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Reagent Grade, 97%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 141-53-7
Molecular Formula CHNaO2
Molecular Weight (g/mol) 68.007
MDL Number MFCD00013101
InChI Key HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
PubChem CID 2723810
ChEBI CHEBI:62965
IUPAC Name sodium;formate
SMILES C(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Melting Point 255°C
Color Colorless
pH 9 to 10 (at 20°C)
Physical Form Solid
Quantity 1 kg
Linear Formula HCOONa
UN Number NONH for all modes of transport
Beilstein 3595134
Solubility Information Soluble in water
Formula Weight 68.01g/mol
Percent Purity 97%
Grade Reagent
Packaging Poly Bottle
Density 1.92g/cu.cm
Chemical Name or Material Sodium Formate
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.