Learn More
Sodium metaperiodate, 98%
Artikelnummer. 11331339
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
100 g
500 g
2 kg
Packungsgröße:
100g
10g
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
11331339 10 g 10g
11351339 100 g 100g
11321339 500 g 500g
11341339 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11331339 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 013798.09
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Source of Periodic Acid, As An Analytical Reagent, and As An Oxidizing Agent | CAS: 7790-28-5 | INaO4 | 213.89 g/mol
Source of periodic acid, as an analytical reagent, and as an oxidizing agent Sodium metaperiodate is used as an oxidizing reagent involved in the oxidation of cellulose. It is involved in the cleavage of vicinal diols to prepare two aldehydes. This oxidation is commonly used in selectively label RNA, saccharides and other compounds with vicinal diols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-28-5
Molecular Formula INaO4
Molecular Weight (g/mol) 213.89
MDL Number MFCD00003534
InChI Key JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium periodate, sodium metaperiodate, sodium m-periodate, sodiumperiodate, sodium meta periodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate
PubChem CID 23667635
ChEBI CHEBI:75226
IUPAC Name sodium;periodate
SMILES [Na+].[O-][I](=O)(=O)=O
Spezifikation
Melting Point 300°C (decomposition)
Color Colorless
Physical Form Powder
Quantity 10 g
Assay Percent Range 98%
Solubility Information Soluble in water,sulfuric acid,nitric acid and acetic acid.
Formula Weight 213.89
Odor Odorless
Sensitivity Hygroscopic; Light sensitive
Appearance Colorless powder
Density 4.174 g/cm3
Chemical Name or Material Sodium metaperiodate
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.