Description
INaO4, CAS Number-7790-28-5, sodiumperiodate, sodium m-periodate, periodate sodium, sodium periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, sodium meta periodate, sodium penodate, sodium metaperiodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, 250g, CHEBI:75226, White, 213.89g/mol
Specifikationer
Specifikationer
| Melting Point | 300°C |
| Color | White |
| pH | 3.4 to 4.5 |
| Physical Form | Solid |
| Quantity | 5 kg |
| Formula Weight | 213.89g/mol |
| Packaging | Plastic powder jar |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?