Learn More
Sodium Persulfate, Honeywell
Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Förpackningsstorlek
1kg
2.5kg
500g
5kg
Beskrivning
- ≥95% for general laboratory use.
Specifikationer
Specifikationer
| Quantity | 2.5 kg |
| Linear Formula | Na2S2O8 |
| UN Number | 1505 |
| Formula Weight | 238.1g/mol |
| Percent Purity | ≥98% |
| Grade | Reagent |
| Chemical Name or Material | Sodium Persulfate |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering